Learn More
Acide pyruvique, TRC
Code produit 30424954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424954 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424954 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP99889525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyruvic Acid
CAS 127-17-3
Formule moléculaire C3 H4 O3
Quantité 25 g
Synonyme 2-Oxopropanoic Acid, Pyruvic Acid (8CI), 2-Oxopropanoic acid, 2-Oxopropionic acid, Acetylformic acid, BTS, NSC 179, Pyroracemic acid, α-Ketopropionic acid
Formule InChI InChI=1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
SMILES CC(=O)C(=O)O
Nom IUPAC Acide2-oxopropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 88.06
Poids de la formule 88.016