Learn More
Aldéhyde pyruvique, 35à 45 % p/p solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Description
Pyruvic aldehyde is used in the synthesis and cytotoxicity evaluation of N-terminal analogues of tubulysin-U an antimitotic compound. Also used in the synthesis of imidazoles as potent calcitonin gene-related CGRP antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’aldéhyde pyruvique est utilisé dans la synthèse et l’évaluation de la cytotoxicité d’analogues N-terminaux de la tubulysine-U un composé antimitotique. Également utilisé dans la synthèse d’imidazoles comme antagonistes puissants du CGRP lié au gène de la calcitonine.
Solubilité
Il est soluble dans le DMSO, l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Stockez à l’écart des agents oxydants et de l’air.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyruvic aldehyde |
| Densité | 1.2 |
| Formule linéaire | CH3COCHO |
| Indice de réfraction | 1.405 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 906750 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Merck Index | 14,6081 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in DMSO,water. |
| Poids de la formule | 72.06 |
| Afficher plus |