Learn More
Aldéhyde pyruvique, solution 45 % en poids dans eau, Thermo Scientific Chemicals35
Code produit 10685422 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10685422 100 g Flacon en verre 100g
10002150 500 g Flacon en verre 500g
10606594 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10685422 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 175791000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.80€
    65.65€ / 100g
    Économisez 13.15€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 78-98-8 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-98-8 , 7732-18-5
Formule moléculaire C3H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 72.06
Numéro MDL MFCD00006960
Clé InChI AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylglyoxal, pyruvaldehyde, pyruvic aldehyde, acetylformaldehyde, acetylformyl, propanal, 2-oxo, 2-ketopropionaldehyde, propanedione, propanolone, methyl glyoxal
CID PubChem 880
ChEBI CHEBI:17158
Nom IUPAC 2-oxopropanal
SMILES CC(=O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyruvic aldehyde
Note relative au nom 35-45 wt.%
Point de fusion -20.0°C
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Densité 1.2000g/mL
pH 1 to 3
Point d’ébullition >72.0°C
Point d’éclair >71°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCHO
Indice de réfraction 1.4209
Quantité 100 g
Beilstein 01, 762
Merck Index 15, 6153
Gravité spécifique 1.2
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene and dmso
Poids de la formule 72.06
Pourcentage de pureté 35-45 wt.%
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyruvic aldehyde, 35-45 wt% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.