Learn More
Pyruvonitrile (> 90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyruvonitrile |
| CAS | 631-57-2 |
| Formule moléculaire | C3H3NO |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-Oxopropanenitrile, 2-Oxopropionitrile, Acetyl cyanide, NSC 91482, Pyruvic acid nitrile, α-Oxopropionitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H3NO/c1-3(5)2-4/h1H3 |
| SMILES | O=C(C)C#N |
| Nom IUPAC | Cyanure d’acétyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 69.06 |
| Poids de la formule | 69.0215 |