Learn More
Pyruvonitrile (> 90%), TRC
Code produit 30425244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425244 500 mg 500mg
30420665 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30425244 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP998943500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyruvonitrile
CAS 631-57-2
Formule moléculaire C3H3NO
Quantité 500 mg
Synonyme 2-Oxopropanenitrile, 2-Oxopropionitrile, Acetyl cyanide, NSC 91482, Pyruvic acid nitrile, α-Oxopropionitrile
Formule InChI InChI=1S/C3H3NO/c1-3(5)2-4/h1H3
SMILES O=C(C)C#N
Nom IUPAC Cyanure d’acétyle
Poids moléculaire (g/mol) 69.06
Poids de la formule 69.0215