Learn More
Pyrvinium pamoate, MedChemExpress
Code produit 16474197
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16474197 50 mg
16468318 10 mg
16468046 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16474197 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYA0293
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Pyrvinium pamoate is an FDA-approved antihelmintic drug that inhibits WNT pathway signaling.
Pyrvinium pamoate is an FDA-approved antihelmintic drug that inhibits WNT pathway signaling.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrvinium pamoate
Forme physique Solid
CAS 3546-41-6
Couleur Red
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H28N3.1/2C23H14O6
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme Pyrvinium embonate
Informations sur la solubilité DMSO : 17.86 mg/mL (31.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+]1=C2C=CC(N(C)C)=CC2=CC=C1/C=C/C3=C(C)N(C4=CC=CC=C4)C(C)=C3.C[N+]5=C6C=CC(N(C)C)=CC6=CC=C5/C=C/C7=C(C)N(C8=CC=CC=C8)C(C)=C7.O=C(C9=C(O)C(CC%10=C%11C=CC=CC%11=CC(C([O-])=O)=C%10O)=C%12C=CC=CC%12=C9)[O-]
Poids moléculaire (g/mol) 575.7
Poids de la formule 575.7
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research