Learn More
MP Biomedicals™ Solution de cryoconservation pZerve
Code produit 15757879 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 ml
60 mL
Conditionnement:
20mL
60mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15757879 60 mL 60mL
15747879 20 ml 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15757879 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0920303M2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.00€
    953.40€ / 60mL
    Économisez 51.60€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Solution de cryoconservation qui ne contient pas de diméthylsulfoxyde (DMSO) et de sérum.
pZerve a été utilisé avec succès avec divers types de cellules, notamment les mastocytes, les cellules dendritiques et les cellules mésenchymateuses. Il peut être utilisé pour les cellules cultivées dans un milieu sans sérum ou avec un milieu contenant du
Spécification
Forme Solution
Type de produit Milieux de cryoconservation
À utiliser avec (application) Cryoconservation
Quantité 60 mL
Contenu et stockage Conserver entre 2° et 8°C
Description Milieux de cryoconservation pZerve