Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité jaunes à une porte Q-CLASSIC-30
Code produit 15863354 Tous les produits asecos Produits
Change view
Click to view available options
Capacité de charge:
Étagères 75 kg, Insert 75 kg, Bassin 22 L, Charge maximale 600 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de charge unitSize
15863354 Étagères 75 kg, Insert 75 kg, Bassin 22 L, Charge maximale 600 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15863354 Fournisseur Asecos™ Code fournisseur 3100806033622
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Pour le stockage sûr et approuvé de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail avec une résistance au feu jusqu’à 30 minutes.
  • La conception sophistiquée et l’utilisation de plaques spéciales ignifugées avec revêtement de résine mélanine garantissent un rapport qualité / prix optimal
  • Base de transport intégrée pour un transport sur site simple, peut être transportée à la verticale par les portes
  • Les pieds réglables installés dans la base permettent une compensation sûre et rapide des petites irrégularités de la surface
  • Conception moderne bicolore et étiquetage sans texte pour une utilisation optimale à l’international
  • Porte verrouillable avec un verrou cylindrique. Peut être intégrée par le client dans un système de fermeture existant
  • L’équipement intérieur disponible comprend des tiroirs, des étagères réglables en hauteur et des bacs de collecte inférieurs
  • Résistant au feu jusqu'à 30 minutes
  • Portes à triple charnière, pouvant être bloquées sur n’importe quelle position et qui se ferment automatiquement en cas d’incendie
  • Conduits d'air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d'extraction technique pour la ventilation.
  • Conformément aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
Spécification
Certifications/Conformité EN 14470-1, TRGS 510
Configuration 3 étagères en tôle d’acier recouverte de poudre de 75 kg ; 1 insert en tôle d’acier recouverte de poudre de 75 kg ; 1 bac collecteur inférieur en tôle d’acier recouverte de poudre de 22 L
Dimensions (P x l x H) intérieures 519 x 750 x 1626 mm
Dimensions (P x L x H) 620 x 864 x 1947 mm
Modèle de porte Ailette
À utiliser avec (application) Stockage de matières inflammables et dangereuses
Capacité de charge Étagères 75 kg, Insert 75 kg, Bassin 22 L, Charge maximale 600 kg
Nbre de portes 1
Revêtement de surface Plastique laminé
Poids (métrique) 224 kg
Couleur Jaune
Matériau Résine de mélamine
Type de produit Armoire de rangement pour produits inflammables