Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité gris clair à deux portes Q-CLASSIC-90
Code produit 15860448 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de charge:
4 tiroirs de 60 kg/19 L
4 tiroirs de 60 kg/29 L
Étagères de 75 kg, insert de 75 kg, bac de récupération de 33 L
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de charge Conditionnement
15860448 Étagères de 75 kg, insert de 75 kg, bac de récupération de 33 L 1 pièce
15870448 4 tiroirs de 60 kg/29 L 1 pièce
15880448 4 tiroirs de 60 kg/19 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15860448 Fournisseur Asecos™ Code fournisseur 3000104133635
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour le stockage sûr et approuvé de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail.
  • Conception extrêmement robuste avec surface anti-rayures
  • Portes à triple charnière
  • Éléments de sécurité assemblés à l’extérieur du compartiment de stockage pour une protection accrue contre la corrosion
  • Base de transport intégrée pour un transport simple sur place
  • L’armoire peut être transportée à la verticale par les portes
  • Les pieds réglables de la base permettent une compensation sûre et rapide des petites irrégularités de la surface
  • Conception moderne bicolore : choix parmi sept couleurs de porte différentes
  • Étiquetage sans texte pour une utilisation optimale à l’international
  • Portes verrouillables avec un verrou cylindrique, armoires pouvant être intégrées par le client dans un système de fermeture existant
  • L’indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert) signale l’état de verrouillage
  • Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
  • Inspection visuelle de la fonction d’air d’échappement dans la grille d’échappement (rotor de ventilateur rotatif)
  • Disponibles avec différentes combinaisons de tiroirs, d’étagères réglables en hauteur et de bacs inférieurs de collecte pour les fuites
  • Conformément aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
  • Résistance au feu de 90 minutes
Spécification
Certifications/Conformité EN 14470-1
Dimensions (P x L x H) 615 x 1193 x 1953 mm
Modèle de porte Triple charnière
À utiliser avec (application) Stockage de substances dangereuses inflammables
Capacité de charge Étagères de 75 kg, insert de 75 kg, bac de récupération de 33 L
Nbre de portes 2
Poids (métrique) 474,5 kg
Couleur Gris anthracite, Gris clair
Matériau Gypse
Type de produit Armoire de rangement pour produits inflammables