Learn More
asecos™ type 90 armoire de sécurité Q-PHOENIX-90
Code produit. 15890238 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Configuration:
3 étagères de type plateau, 1 insert perforé (365 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
3 étagères en tôle d’acier de 75 kg ; 1 insert en tôle d’acier de 75 kg ; 1 bac collecteur inférieur en tôle d’acier de 33 L
4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre)
6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15890238
Marque: asecos™ 3214904033635
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail, Robuste
  • Conception extrêmement robuste avec surface anti-rayures
  • Portes pliantes peu encombrantes, idéales pour les passages étroits devant l’armoire
  • Les bandes continues anti-coincement sur les portes pliantes offrent une protection maximale pendant le fonctionnement
  • Base de transport intégrée pour un transport interne simple, peut être déplacée verticalement à travers les portes
  • Les pieds réglables installés dans la base permettent une compensation sûre et rapide des petites irrégularités de la surface
  • Design moderne bicolore et étiquetage sans langue
  • Résiste au feu pendant 90 minutes
  • Portes verrouillables avec un verrou cylindrique, armoires pouvant être intégrées par le client dans un système de fermeture existant
  • L’indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert) signale l’état de verrouillage
  • Conforme aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
  • Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
  • Inspection visuelle de la fonction d’air d’échappement dans la grille d’échappement (rotor de ventilateur rotatif)
  • L’équipement intérieur disponible comprend des tiroirs, des étagères réglables en hauteur et des bacs de collecte inférieurs
  • Portes à triple charnière, éléments de sécurité assemblés à l’extérieur du compartiment de stockage pour une protection accrue contre la corrosion
  • Les portes se bloquent sur n’importe quelle position et se ferment automatiquement en cas d’incendie
Spécification
Certifications/Conformité EN 14470-1, TRGS 510
Configuration 3 étagères en tôle d’acier de 75 kg ; 1 insert en tôle d’acier de 75 kg ; 1 bac collecteur inférieur en tôle d’acier de 33 L
Dimensions (P x l x H) intérieures 522 x 1050 x 1647 mm
Dimensions (P x L x H) 615 x 1193 x 1953 mm
Modèle de porte Pliant
À utiliser avec (application) Stockage de substances inflammables et dangereuses
Capacité de charge Étagères : 75 kg chacune, insert : 75 kg, bac : 33 L, charge maximale : 600 kg
Nbre de portes 2
Poids (métrique) 474,5 kg
Couleur Jaune, Warning Yellow
Matériau Gypsum
Type de produit Armoire de stockage de sécurité