Learn More
asecos™ Armoires de stockage de sécurité jaunes Q-PHOENIX-90
Code produit 15987406 Tous les produits Asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Configuration:
3 étagères à plateaux, 1 insert perforé (365 mm), 1 bac de récupération inférieur
3 étagères, 1 insert, 1 bac de récupération inférieur
4 tiroirs
6 tiroirs
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Configuration Conditionnement
15987406 3 étagères à plateaux, 1 insert perforé (365 mm), 1 bac de récupération inférieur 1 pièce
15890238 3 étagères, 1 insert, 1 bac de récupération inférieur 1 pièce
15937416 4 tiroirs 1 pièce
15957416 6 tiroirs 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15987406 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 3214904033640
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour le stockage sûr et approuvé de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail avec une résistance au feu jusqu’à 90 minutes.
  • Construction robuste et longue durée de vie : Porte à triple charnière, éléments de sécurité assemblés à l'extérieur du compartiment de rangement pour une protection accrue contre la corrosion, surface résistante aux rayures et aux chocs, facile à nettoyer
  • portes pliantes peu encombrantes : L'espace requis devant le meuble est réduit lorsque les portes sont ouvertes.
  • Manipulation facile et confortable : Les portes s'arrêtent dans n'importe quelle position et se referment automatiquement en cas d'incendie.
  • Utilisation non autorisée interdite : portes verrouillables par cylindre (intégration possible dans un système de verrouillage existant) et indicateur d'état de verrouillage (rouge/vert)
  • Transport facile : base de transport intégrée avec couvercle de base amovible (en option)
  • Alignement facile : aides au réglage pour compenser les irrégularités du sol
  • Ventilation : conduits d'air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d'extraction technique, indicateur de fonctionnement par roue tournante dans la grille d'extraction.
Spécification
Certifications/Conformité Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE
Configuration 3 étagères à plateaux, 1 insert perforé (365 mm), 1 bac de récupération inférieur
Profondeur (métrique) extérieure 615 mm
Profondeur (métrique) intérieure 522 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 522 x 1050 x 1647 mm
Dimensions (P x L x H) 615 x 1193 x 1953 mm
Modèle de porte Pliant
À utiliser avec (application) Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Hauteur (métrique) extérieure 1953 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1647 mm
Comprend Base de transport de la hauteur d’entrée
Modèle Q90.195.120.FD
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 3
Type d’étagère étagère de rétention
Revêtement de surface Revêtu de poudre, texturé
Poids (métrique) 480,50 kg
Largeur (métrique) extérieure 1193 mm
Largeur (métrique) intérieure 1050 mm
Couleur Gris anthracite, Jaune avertissement
Hauteur (métrique) de l’ouverture 90 mm
Matériau Acier
Type de produit Armoire de rangement pour produits inflammables