Learn More
Cytiva Milieux de chromatographie haute performance Q Sepharose™
Code produit 11560804 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
75 ml
Conditionnement:
75mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11560804 75 ml 75mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11560804 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17101401
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Pour les produits intermédiaires élevés et les étapes de polissage lors du traitement en aval
  • Composé de billes d’agarose réticulées d’un diamètre moyen de 34 μm, modifiées par des groupes d’échange d’anions forts quaternaires (Q)
  • La nature hydrophile de la matrice de base garantit de faibles niveaux de liaison non spécifique
  • Séparation haute résolution et haute capacité avec récupération élevée
  • Stabilité chimique pour une CIP/désinfection efficace
  • Disponible dans différentes gammes de tailles de conditionnement en vrac et dans des formats pré-conditionnés pratiques pour un développement facile de la mise à l'échelle et des procédés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 75 ml
Stabilité Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés : Urée 8 M, chlorhydrate de guanidine 6 M, 70 % d’éthanol, NaOH 1 M, acide acétique 1 M, 30 % d’isopropanol, 30 % d’acétonitrile, 2 % de SDS
À utiliser avec (application) Pour les applications de purification intermédiaire et de polissage
Conditions de stockage 4°C à 30°C
Type de produit Milieu haute performance Q Sepharose
Débit 30 à 150 cm/heure
Granulométrie 24 à 44 μm
Hauteur (impériale) du lit 3,93 in
Hauteur (métrique) du lit 10 cm
Capacité ionique 0,14 à 0,20 mM Cl-/ml
Type d’échange ionique Échangeur d’anions fort
Pression max. < 3 bar
Matrice 6°% d’agarose réticulé
Plage de pH 1 à 14
Tampon de stockage 20 % d’éthanol
Type de ligand Amine quaternaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Q sepharose high performance
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P235-Tenir au frais.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol