Learn More
Cytiva Q Sepharose™ XL
Code produit 11520814 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
300 ml
Conditionnement:
300mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11520814 300 ml 300mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11520814 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17507201
La matrice de base hydrophile garantit de faibles niveaux de liaison non spécifique entraînant de faibles niveaux d’impuretés dérivées de cellules hôtes dans le pool d’élution
  • Milieu de bioprocédés
  • Échangeur d’anions
  • Ligand : amine quaternaire alkyle
  • Granulométrie moyenne : 90 μm
  • Matrice : 6 % d’agarose réticulée avec des allongeurs de surface au dextrane
  • Capacité ionique : 0,18 à 0,26 mmol de Cl-/ml de milieu
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 2 à 12
  • À utiliser dans les étapes de capture des biomolécules à partir de matières premières clarifiées
  • Disponible en flacon de 300 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 300 ml
Stabilité Détergents non ioniques, 1 M NaOH, 6 M chlorhydrate de guanidine
À utiliser avec (application) Pour les étapes de capture des biomolécules des stocks d’aliments clarifiés
Conditions de stockage 4°C à 30°C
Type de produit Milieu Q Sepharose XL
Débit 300 à 500 cm/μh
Granulométrie 45 à 165 μm
Capacité ionique 0,18 à 0,26 mM de Cl-/ml
Comprend Certificat d’analyse
Type d’échange ionique Échangeur d’anions fort
Matrice 6 % d’agarose réticulée avec des allongeurs de surface au dextrane
Plage de pH 2 à 12
Tampon de stockage 20 % d’éthanol
Type de ligand Amine quaternaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Q Sepharose XL, 300 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol