Learn More
MP Biomedicals™ Q-VD-OPH, MP Biomédicals™
Code produit 11465386 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
3 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
3mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11465386 1 mg 1mg
11400895 3 mg 3mg
11410895 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11465386 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 03OPH10901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    384.00€
    365.40€ / 1mg
    Économisez 18.60€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Spécialement conçu pour la recherche in vivo. Q-VD-OPH, MP Biomedicals est synthétisé à l’aide d’une technologie exclusive comme inhibiteur de la caspase irréversible perméable aux cellules. Le piège de l’OPH, avec sa puissance supérieure, sa perméabilité
Le Q-VD-OPH se lie de façon irréversible aux caspases activées pour bloquer l’apoptose. L’apoptose est une forme physiologique de mort cellulaire qui joue un rôle important dans l’embryogenèse, l’homoestase cellulaire, l’atrophie tissulaire et l’élimination des cellules endommagées et mutées.
Les caspases, qui agissent comme tronçonneuse moléculaire, sont les composants centraux de la réponse à l’apoptose. Les caspases sont des protéases de cystéine qui se clivent après le résidu d’aspartate dans leurs substrats. Au moins 7 des 14 caspases de mammifères connues jouent un rôle important dans l’apoptose.
  • Alternative exceptionnelle à la famille d’inhibiteurs de la fluorométhylcétone (ces composés constituent la base d’importants nouveaux candidats aux médicaments pour une grande variété de cibles de maladie)
  • L’étude non toxique&Mdash:préliminaire n’a montré aucune preuve de toxicité chez les souris injectées par voie intrapéritonéale avec plus de 1000 mg/kg
  • Les valeurs de puissance améliorées IC50 contre les caspases purifiées sont dans la gamme nanomolaire ; dans un test sur cellules in vitro, plus de 90 % d’inhibition de l’apoptose a été atteint)
  • Les dilutions optimales doivent être déterminées par le laboratoire pour chaque application spécifique
Spécification
Contenu et stockage -20°C
Quantité 1 mg
Poids moléculaire 513,49