missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Microbiologics™ Préparations de microorganismes QA / QC dans KWIK-STIK™ Plus

Code produit 11966665
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Espèces:
Aspergillus brasiliensis
Bacillus cereus
Bacillus subtilis
Candida albicans
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella Typhimurium
Staphylococcus aureus
Streptococcus pyogenes
ATCC®:
6633
10231
10876
14028
16404
19615
25922
25923
27853
Niveau de sécurité biologique:
1
2
Conditionnement:
5 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Espèces ATCC® Niveau de sécurité biologique unitSize
11966665 Streptococcus pyogenes 19615 2 -
11906635 Salmonella Typhimurium 14028 2 5 pièces
11951426 Bacillus subtilis 6633 2 -
11986615 Pseudomonas aeruginosa 27853 2 5 pièces
11946605 Escherichia coli 25922 2 5 pièces
11917464 Bacillus cereus 10876 2 -
11946675 Aspergillus brasiliensis 16404 1 -
11966705 Candida albicans 10231 2 -
11966625 Staphylococcus aureus 25923 2 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11966665 Fournisseur Microbiologics™ Code fournisseur 0385X
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Come in canisters of five units of a single strain

Souche ATCC™ lyophilisée non calibrée: KWIK-STIK PLUS par 5 écouvillons
• Garantie ATCC™ avec seulement 2 passages pour une authenticité de souche optimale
• Méthode par écouvillon
• Destinée notamment aux procédures pharmacopées exigeant un nombre de passage ATCC™ limité à 2
• Plus pratique grâce au certificat d'analyse autocollant
• Certificat
• Traçabilité et identification de chaque écouvillon par une double étiquette autocollante détachable
• Certificat autocollant avec empreinte sur l'emballage métallique
• Utilisation
• Chaque écouvillon est prêt à l'emploi et
• Un disque de la souche lyophilisée
• Une ampoule de 0,5mL de diluant d'hydratation
• Conditionnement
• Coffret de 5 écouvillons sous emballage individuel et présentés en boîte métallique très résistant
• KWIK-STIK Plus
• Le coffret
• Inclus avec:

†The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. Microbiologics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC™ cultures.

Biotype G

Spécification

ATCC® 19615
Niveau de sécurité biologique 2
Format KWIK-STIK™ Plus
Type de produit KWIK-STIK
Type d’emballage Canister
Quantité 5 units of a single strain
Espèces Streptococcus pyogenes
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.