Learn More
Contrôle AcroMetrix Anti-HBs (RUO)
Code produit 17830160 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1,4 ml
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17830160 5 x 1,4 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17830160 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 950050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Surveillez les performances des dosages permettant de détecter les anticorps dirigés contre l’antigène de surface de l’hépatite B (anti-HBs) grâce à ce contrôle, dont l’usage est exclusivement réservé à la recherche.
Surveillez les performances des dosages permettant de détecter les anticorps dirigés contre l’antigène de surface de l’hépatite B (anti-HBs) sur de longues périodes de temps grâce au contrôle Thermo Scientific™ AcroMetrix Anti-HBs (RUO), un contrôle positif faible. Fabriqué conformément aux normes ISO 17511, ce contrôle est conçu pour fournir des résultats uniformes d’un lot à un autre. Son utilisation courante permet aux laboratoires de surveiller la fluctuation des tests quotidiens, les performances inter-lots des kits de test et les variations d’un opérateur à un autre. Le contrôle est destiné exclusivement à la recherche et non à une utilisation à des fins diagnostiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Substances à analyser détectables anti-HBs
Type d’échantillon Plasma
Type Anti-HBs Control
Conditionnement 5 x 1,4 ml
Quantité 5 x 1,4 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acrometrix - Group 2 & MAS Products, Non-pathogenic
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one