Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 605 Streptavidin Conjugate
Description
Le conjugué de streptavidine Qdot™ 605 comprend une protéine de liaison à la biotine (la streptavidine) liée par covalence à un marqueur fluorescent (nanocristal Qdot™). La streptavidine a une affinité de liaison à la biotine très élevée, et un conjugué de streptavidine est couramment utilisé en même temps qu’un conjugué de biotine pour la détection spécifique d’une variété de protéines, de motifs de protéine, d’acides nucléiques, et autres molécules (par exemple, un anticorps primaire biotinylé lié à une protéine cible peut être détecté avec une streptavidine marquée par fluorescence). Des stratégies semblables à celle-ci sont utilisées dans de nombreux protocoles de détection, notamment les transferts Western, la cytométrie de flux, l’imagerie, la microscopie et les dosages sur microplaque. Elles sont également utilisées dans les flux de travaux de purification pour réaliser un fractionnement ciblé. Les conjugués de nanocristaux Qdot™ sont fournis sous forme de solutions de 1 μM.
Caractéristiques importantes des conjugués de streptavidine Qdot™ :
Conjugué de streptavidine Qdot™ 605 présentant un maxima d’émission à ∼ 605 nm
Environ 5 à 10 streptavidines par nanocristal Qdot™
Extrêmement photostable et à fluorescence brillante
Excité de façon efficace par des sources d’excitation en ligne unique
Émission étroite, grand déplacement de Stokes
Disponible dans de nombreuses couleurs
Idéal pour les transferts Western, la cytométrie en flux, l’imagerie et la microscopie, les dosages sur microplaques et autres
Propriétés des nanocristaux Qdot™
Le conjugué de streptavidine Qdot™ est de la taille d’une grande macromolécule ou protéine (∼ 15–20 nm) et représente la classe la plus brillante des réactifs de détection de streptavidine. Les conjugués de streptavidine Qdot™ sont composés d’un cristal à l’échelle du nanomètre d’un matériau semi-conducteur (CdSe) qui est revêtu d’une enveloppe semi-conductrice supplémentaire (ZnS) afin d’améliorer les propriétés optiques du matériau. Les conjugués de streptavidine Qdot™ 705 et Qdot™ 800, qui comprennent le CdSeTe, sont produits de façon similaire. Ce matériau noyau-enveloppe est encore enduit d’une enveloppe polymère qui permet de conjuguer les matériaux aux molécules biologiques et de conserver leurs propriétés optiques.
D’autres conjugués de streptavidine fluorescents sont disponibles
Nous proposons plusieurs autres couleurs Qdot™ ainsi que le kit d’échantillonneur de streptavidine Qdot™ contenant des conjugués de streptavidine Qdot™ dans six couleurs. En plus des conjugués de nanocristaux, nous proposons une large gamme de streptavidines conjuguées aux colorants Alexa Fluor™, au colorant Oregon Green™, aux conjugués enzymatiques et aux fluorophores traditionnels comme le colorant Texas Red™, la fluorescéine (FITC) et autres.
Trouvez des conjugués biotinylés
Nous offrons une gamme étendue de conjugués biotinylés pour une utilisation dans les stratégies de détection de la biotine-streptavidine.
Utiliser l’outil de recherche d’anticorps primaires pour trouver des anticorps primaires biotinylés
Utiliser l’outil de sélection d’anticorps secondaires pour trouver des anticorps secondaires biotinylés et des anticorps anti-colorant et anti-haptène biotinylés
Blocage de la biotine endogène
Les biotines naturellement présentes peuvent interférer avec les systèmes de détection de la biotine-streptavidine. Pour les expériences impliquant des cellules fixes et perméabilisées, essayez notre kit de blocage de la biotine endogène pour minimiser cette interférence.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Caractéristiques importantes des conjugués de streptavidine Qdot™ :
Propriétés des nanocristaux Qdot™
Le conjugué de streptavidine Qdot™ est de la taille d’une grande macromolécule ou protéine (∼ 15–20 nm) et représente la classe la plus brillante des réactifs de détection de streptavidine. Les conjugués de streptavidine Qdot™ sont composés d’un cristal à l’échelle du nanomètre d’un matériau semi-conducteur (CdSe) qui est revêtu d’une enveloppe semi-conductrice supplémentaire (ZnS) afin d’améliorer les propriétés optiques du matériau. Les conjugués de streptavidine Qdot™ 705 et Qdot™ 800, qui comprennent le CdSeTe, sont produits de façon similaire. Ce matériau noyau-enveloppe est encore enduit d’une enveloppe polymère qui permet de conjuguer les matériaux aux molécules biologiques et de conserver leurs propriétés optiques.
D’autres conjugués de streptavidine fluorescents sont disponibles
Nous proposons plusieurs autres couleurs Qdot™ ainsi que le kit d’échantillonneur de streptavidine Qdot™ contenant des conjugués de streptavidine Qdot™ dans six couleurs. En plus des conjugués de nanocristaux, nous proposons une large gamme de streptavidines conjuguées aux colorants Alexa Fluor™, au colorant Oregon Green™, aux conjugués enzymatiques et aux fluorophores traditionnels comme le colorant Texas Red™, la fluorescéine (FITC) et autres.
Trouvez des conjugués biotinylés
Nous offrons une gamme étendue de conjugués biotinylés pour une utilisation dans les stratégies de détection de la biotine-streptavidine.
Blocage de la biotine endogène
Les biotines naturellement présentes peuvent interférer avec les systèmes de détection de la biotine-streptavidine. Pour les expériences impliquant des cellules fixes et perméabilisées, essayez notre kit de blocage de la biotine endogène pour minimiser cette interférence.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 μM |
| Conjugué | Qdot 605 |
| Quantité | 200 μl |
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (2–8°C). |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | Qdot |
| Type de produit | Conjugué de streptavidine (fluorescent) |