Learn More
Invitrogen™ Qdot™ 655 Streptavidin Conjugate
Code produit 10592815
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μl
200 μl
Conditionnement:
1 pièce
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10592815 50 μl 50µL
10591855 200 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10592815 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur Q10123MP
 Article restreint
En stock
Conjugué de streptavidine Qdot™ 655
Le conjugué de streptavidine Qdot™ 655 comprend une protéine de liaison à la biotine (la streptavidine) liée par covalence à un marqueur fluorescent (nanocristal Qdot™). La streptavidine a une affinité de liaison à la biotine très élevée, et un conjugué de streptavidine est couramment utilisé en même temps qu’un conjugué de biotine pour la détection spécifique d’une variété de protéines, de motifs de protéine, d’acides nucléiques, et autres molécules (par exemple, un anticorps primaire biotinylé lié à une protéine cible peut être détecté avec une streptavidine marquée par fluorescence). Des stratégies semblables à celle-ci sont utilisées dans de nombreux protocoles de détection, notamment les transferts Western, la cytométrie de flux, l’imagerie, la microscopie et les dosages sur microplaque. Elles sont également utilisées dans les flux de travaux de purification pour réaliser un fractionnement ciblé. Les conjugués de nanocristaux Qdot™ sont fournis sous forme de solutions de 1 μM.
Caractéristiques importantes des conjugués de streptavidine Qdot™ :
  • Conjugué de streptavidine Qdot™ 655 présentant un maxima d’émission à ∼ 655 nm
  • Environ 5 à 10 streptavidines par nanocristal Qdot™
  • Extrêmement photostable et à fluorescence brillante
  • Excité de façon efficace par des sources d’excitation en ligne unique
  • Émission étroite, grand déplacement de Stokes
  • Disponible dans de nombreuses couleurs
  • Idéal pour les transferts Western, la cytométrie en flux, l’imagerie et la microscopie, les dosages sur microplaques et autres
    Propriétés des nanocristaux Qdot™
    Le conjugué de streptavidine Qdot™ est de la taille d’une grande macromolécule ou protéine (∼ 15–20 nm) et représente la classe la plus brillante des réactifs de détection de streptavidine. Les conjugués de streptavidine Qdot™ sont composés d’un cristal à l’échelle du nanomètre d’un matériau semi-conducteur (CdSe) qui est revêtu d’une enveloppe semi-conductrice supplémentaire (ZnS) afin d’améliorer les propriétés optiques du matériau. Les conjugués de streptavidine Qdot™ 705 et Qdot™ 800, qui comprennent le CdSeTe, sont produits de façon similaire. Ce matériau noyau-enveloppe est encore enduit d’une enveloppe polymère qui permet de conjuguer les matériaux aux molécules biologiques et de conserver leurs propriétés optiques.
    D’autres conjugués de streptavidine fluorescents sont disponibles
    Nous proposons plusieurs autres couleurs Qdot™ ainsi que le kit d’échantillonneur de streptavidine Qdot™ contenant des conjugués de streptavidine Qdot™ dans six couleurs. En plus des conjugués de nanocristaux, nous proposons une large gamme de streptavidines conjuguées aux colorants Alexa Fluor™, au colorant Oregon Green™, aux conjugués enzymatiques et aux fluorophores traditionnels comme le colorant Texas Red™, la fluorescéine (FITC) et autres.
    Trouvez des conjugués biotinylés
    Nous offrons une gamme étendue de conjugués biotinylés pour une utilisation dans les stratégies de détection de la biotine-streptavidine.
  • Utiliser l’outil de recherche d’anticorps primaires pour trouver des anticorps primaires biotinylés
  • Utiliser l’outil de sélection d’anticorps secondaires pour trouver des anticorps secondaires biotinylés et des anticorps anti-colorant et anti-haptène biotinylés
    Blocage de la biotine endogène
    Les biotines naturellement présentes peuvent interférer avec les systèmes de détection de la biotine-streptavidine. Pour les expériences impliquant des cellules fixes et perméabilisées, essayez notre kit de blocage de la biotine endogène pour minimiser cette interférence.
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Concentration 1 μM
    Conjugué Qdot 655
    Quantité 50 μl
    Contenu et stockage 1 tube—conserver entre 2 et 6°C.NE PAS CONGELER.
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Forme Liquide
    Gamme de produits Qdot
    Type de produit Conjugué de streptavidine (fluorescent)