Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs QMS™ pour le dosage des médicaments (TDM)
Code produit 18897455 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 19 ml, 2 x 7 ml
Substances à analyser détectables:
Amikacine
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Substances à analyser détectables Conditionnement
18897455 2 x 19 ml, 2 x 7 ml Amikacine 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18897455 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 0373910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1745.00€
    1581.00€ / 4 pièces
    Économisez 164.00€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Utilisez la précision, la reproductibilité et les performances optimisées des dosages de TDM Thermo Scientific™ QMS™, immunodosages liquides et prêts à l’emploi.
Mesurez avec précision les niveaux de concentration de médicaments dans le sérum et le plasma grâce aux réactifs QMS™ pour la surveillance thérapeutique (TDM) Thermo Scientific™. Ces réactifs liquides et prêts à l’emploi sont une alternative pratique aux technologies plus onéreuses et chronophages. Les immunodosages QMS (Quantitative Microsphere System) offrent une excellente précision et exactitude, des performances optimisées sur un grand nombre d’analyseurs de biochimie et l’uniformité des lots.
Réduit le temps de technicien
  • Réduit considérablement la main-d’œuvre, le temps passé et les coûts par rapport aux méthodes HPLC ou LCMS et autres technologies
  • S’appuyant sur le principe de l’immunodosage par ’inhibition compétitive selon lequel le médicament libre dans l’échantillon et le médicament fixé sur microparticule sont en compétition pour les sites de liaisonaux anticorps
Prêts à l’emploi
  • Liquides stables et prêts à l’emploi
  • Applicables aux analyseurs de chimie générale
  • Les paramètres validés assurent la reproductibilité d’un laboratoire à l’autre
  • Stabilité des réactifs exceptionnelle
Sensibilité optimale
  • Excellente corrélation avec les méthodes de référence
  • Sensibilité, précision et plage dynamique optimales
  • Faible réactivité croisée avec les métabolites et les médicaments couramment administrés
  • Faible interférence avec les substances endogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Amikacin Assay
Substances à analyser détectables Amikacine
Type d’échantillon Plasma, Serum
Type Reagent
Quantité 2 x 19 ml, 2 x 7 ml