missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Calibrateurs QMS™ pour la surveillance thérapeutique (TDM)

Code produit 18807465 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
Amikacine
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Conditionnement
18807465 Amikacine 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18807465 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 0374157
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.00€
    317.00€ / 6 pièces
    Économisez 33.00€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mesurez avec précision les niveaux de concentration de médicaments dans le sérum et le plasma avec les calibrateurs TDM Thermo Scientific™ QMS™, proposés dans les niveaux A à F.

Mesurez avec précision les niveaux de concentrations de médicaments dans le sérum et le plasma avec les calibrateurs Thermo Scientific™ QMS™ pour la surveillance thérapeutique des médicaments (TDM) qui utilisent une technologie basée sur les microparticules, facile à utiliser.

Réduction de la main-d’œuvre
  • Réduit considérablement la main-d’œuvre, le temps passé et les coûts par rapport aux méthodes HPLC ou LCMS et autres technologies
  • S’appuyant sur le principe de l’immunodosage par ’inhibition compétitive selon lequel le médicament libre dans l’échantillon et le médicament fixé sur microparticule sont en compétition pour les sites de liaisonaux anticorps
Prêts à l’emploi
  • Liquides stables et prêts à l’emploi
  • Applicables aux analyseurs de chimie générale
  • Les paramètres validés assurent la reproductibilité d’un laboratoire à l’autre
  • Stabilité des réactifs exceptionnelle
Sensibilité optimale
  • Excellente corrélation avec les méthodes de référence
  • Faible réactivité croisée avec les métabolites et les médicaments couramment administrés
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Contenu et stockage 2°C à 8°C
Substances à analyser détectables Amikacine
Type d’échantillon Plasma, Serum
Type Calibrator
Quantité Levels A-F, 1 x 1 mL
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.