Description
- Le col large et les côtés droits facilitent la récupération du contenu
- Caractéristiques d’étanchéité précises
- Offrent une résistance chimique, notamment aux acides, alcools, alcalis, produits aqueux, produits cosmétiques, huiles domestiques et solvants
- Les bouchons fournis sont en mousse de PE SturdeeSeal™ en polypropylène
Spécification
Spécification
| Capacité | 2 oz, 60 ml |
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (impériale) | 2,05 in |
| À utiliser avec (application) | Stockage et prélèvement d’échantillons et de fournitures de laboratoire |
| Comprend | Bouchon |
| Matériau | Polystyrène |
| Conditionnement | Boîte pratique |
| Quantité | 48/boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |