Learn More
Qorpak™ Béchers pour flacons en verre avec bouchons en PTFE et F217 thermodurci verts
Code produit 11800110 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
240 mL
Quantité:
24 Carton
Conditionnement:
24 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Quantité Conditionnement
11800110 240 mL 24 Carton 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11800110 Fournisseur Qorpak™ Code fournisseur 3460140
Expédition estimée: 28-01-2027
Peut être utilisé pour le mélange, la mesure et le stockage
  • Conçus avec un léger épaulement pour faciliter le versement et la manipulation
  • Graduations moulées en ml et onces
  • En verre transparent
  • À utiliser avec des échantillons biologiques et pathologiques
  • Pour le stockage de produits chimiques et réactifs industriels de laboratoire
Spécification
Capacité 8 oz, 240 ml
Capacité (métrique) 240 mL
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 2,44 in
Matériau Verre
Quantité 24 Carton
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Vert
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large, fileté
Hauteur (métrique) 127 mm
Hauteur (impériale) 5 in
Joint de fermeture F217, PTFE
Matériau du bouchon Thermodurci
Taille du bouchon 58 à 400 mm
Diamètre (métrique) 62 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 8 oz
Forme Rond
Type de produit Bouteille ronde moyenne graduée