missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
QS11, MedChemExpress
Description
QS11 is an inhibitor of ARFGAP1 (ADP-ribosylation factor GTPase-activating protein 1), with an EC50 of 1.5 μM. QS11 modulates Wnt/β-catenin signaling through an effect on protein trafficking. QS11 inhibits migration of ARFGAP overexpressing breast cancer cells.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | QS11 |
| CAS | 944328-88-5 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C36H33N5O2 |
| Quantité | 25 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (176.16 mM) |
| SMILES | OC[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC2=C3C(N(CC4=CC=C(C5=CC=CC=C5)C=C4)C=N3)=NC(OC6=CC=C(CCC7)C7=C6)=N2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 567.68 |
| Poids de la formule | 567.68 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?