Learn More
Invitrogen™ QSY™ 21 Carboxylic Acid, Succinimidyl Ester
Code produit 11513667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11513667 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11513667 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur Q20132
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Acide carboxylique QSY™ 21, ester succinimidylique
The amine-reactive quencher, QSY™ 21 succinimidyl ester has a broad and intense absorption (∼661 nm maxima) but no fluorescence making it useful as an acceptor in fluorescence resonance energy transfer (FRET) applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 mg
Type de produit Ester succinimidyle
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
Réactivité chimique Amine
Conditions d’expédition Glace humide
Groupement de réactifs Ester actif, ester de succinimidyle
Marqueur ou colorant QSY™ 21
Type d’étiquette Colorants extincteurs
Gamme de produits QSY