Learn More
Invitrogen™ QSY™ 7 Carboxylic Acid, Succinimidyl Ester
Description
QSY-7 succinimidyl ester is a nonfluorescent acceptor dye for preparation of peptide and oligonucleotide FRET probes via aliphatic amine modification.
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 mg |
| Type de produit | Ester succinimidyle |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Réactivité chimique | Amine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Groupement de réactifs | Ester actif, ester de succinimidyle |
| Marqueur ou colorant | QSY™ 7 |
| Type d’étiquette | Colorants extincteurs |
| Gamme de produits | QSY |