Learn More
Brady™ Adaptateur universel à verrouillage quadruple pour EXA31 et EXA81
Code produit 30238419 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
5 x 60 x 48 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
30238419 5 x 60 x 48 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30238419 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 321899
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Support universel pour smartphones et tablettes
  • Fixation ferme aux appareils
  • Facile à installer et à détacher
  • Universel pour tout appareil
Spécification
Hauteur (métrique) 48 mm
Hauteur (impériale) 1,89 in
Largeur (métrique) 60 mm
Largeur (impériale) 2,362 in
Profondeur (métrique) 5 mm
Profondeur (impériale) 0,197 in
Poids (métrique) 0.02 kg
Poids (impériale) 0.04 lb.
Certifications/Conformité CE
Dimensions (L x l x H) 5 x 60 x 48 mm
Garantie 1 an
Type Kit poignée pour lecteur de codes-barres
Alternate Part Number QL-Adapt-EXA31-81