Learn More
Quadrol, MedChemExpress
Code produit 16468738
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16468738 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16468738 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB2149
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Quadrol is an immunostimulant and has been implicated as a potentially useful agent in accelerated wound healing.
Quadrol is an immunostimulant and has been implicated as a potentially useful agent in accelerated wound healing.
Spécification
Nom chimique ou matériau Quadrol
CAS 102-60-3
Couleur Incolore
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H32N2O4
Quantité 10 g
Synonyme N,N,N′,N′-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine EDTP
Informations sur la solubilité Ethanol : 100 mg/mL (341.99 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (341.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(O)CN(CC(O)C)CCN(CC(O)C)CC(O)C
Poids moléculaire (g/mol) 292.41
Poids de la formule 292.41
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Oil
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation