Learn More
WLD Tec™ Plaque de protection en céramique et Quadrupod Vierfu
Code produit 11754169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
155 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11754169 155 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11754169 Fournisseur WLD Tec™ Code fournisseur 6.000.930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.00€
    49.20€ / 1 pièces
    Économisez 13.80€
    21% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Spécification
Type de produit Quadrupod
Longueur (métrique) 155 mm
Hauteur (métrique) 210 mm
Largeur (métrique) 155 mm