Learn More
Invitrogen™ Module complémentaire de qualification pour le système d'imagerie CL1000
Code produit 15736335
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
15736335 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15736335 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur ZGQUSCIBRIGHTCL
 Article restreint
Expédition estimée: 28-10-2026
Conçu pour aider à équilibrer les exigences commerciales et de laboratoire et à se conformer aux normes mondiales, aux réglementations spécifiques à chaque pays et aux autres exigences des sites de laboratoire.
  • Vérifiez les performances des instruments et minimisez les temps d'arrêt grâce aux services IQ/OQ (Qualification d'installation et Qualification opérationnelle).
  • Des ingénieurs expérimentés, formés en usine et disposant d'une documentation complète prête pour l'audit, réaliseront les services IQ/OQ.
  • Les services de qualification contribuent à garantir que les instruments sont installés et fonctionnent conformément aux spécifications du fabricant.
  • Permet une mise en production plus rapide
  • Qualification d'installation/qualification opérationnelle recommandée : lors de l'installation, après un déménagement
  • Qualification opérationnelle recommandée : après une maintenance planifiée, après une réparation majeure, après des ajouts, des modifications ou des mises à niveau du système, pour une qualification opérationnelle programmée sur site
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) iBright Système d'imagerie FL1000
Type de produit Module complémentaire de qualification
À utiliser avec (application) Garantie pour les instruments de Western Blot
Comprend Documentation prête pour l'audit, vérification des commandes et du système, vérification de la documentation, vérification de l'installation, vérification du logiciel, vérification du fonctionnement du matériel, vérification des composants, vérification de la couverture de service, vérification de la formation client