Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers qualitatifs/techniques, lisses, pliés, de grade 3 m/N
Code produit 15952990 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
110 mm
230 mm
320 mm
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
15952990 110 mm 100 pièces
15962990 230 mm 100 pièces
15972990 320 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15952990 Fournisseur Sartorius Stedim Biotech™ Code fournisseur FT4305110
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les papiers qualitatifs/techniques, lisses, pliés, de grade3 m/N de Sartorius Stedim Biotech™ sont adaptés aux applications analytiques et aux analyses techniques lorsque le filtrage rapide moyen est souhaitable.
  • Fabriqué en pâte raffinée et linters
  • Filtrage moyen rapide
  • Non stériles et conditionnés en vrac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids de base 65 g/m2
Format Plié
Matériau Linters de coton, pâte raffinée
Particle Retention 7 à 10 μm
Vitesse de filtration 30 s
Qualité 3 m/N
Quantité 100 / boîte
Épaisseur (métrique) 0,14 mm
Diamètre (métrique) 110 mm