Learn More
Socorex™ Boîtes de pointes pour autoclave Qualitips
Code produit 11771248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Embout Macro 10 ml
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
11771248 Embout Macro 10 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11771248 Fournisseur Socorex™ Code fournisseur 312.10ER
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.45€
    55.59€ / 4 pièces
    Économisez 12.86€
    18% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026