Learn More
Socorex™ Bac à papier de stérilisation Qualitix™
Description
- Matériau en papier à revêtement en PE rigide médical
- Remplacement avantageux des plateaux en acier inoxydable
- Une taille convient à la plupart des dispositifs
- Convient à la stérilisation à l’oxyde d’éthylène, à la vapeur ou par irradiation aux rayons gamma
- Convient à une utilisation en tant que telle, ou en combinaison avec les sachets de stérilisation Qualitix™
- Conforme aux normes ISO 14971, ISO 11135, ISO 17665-06, norme CE
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO 14971, ISO 11135, ISO 17665-06, norme CE |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Stérilisation |
| À utiliser avec (équipement) | Autoclave ou stérilisation à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma |
| Comprend | Bac à papier uniquement |
| Matériau | Papier revêtu de PE médical |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre par carton | 500 |
| Show More |