Learn More
Socorex™ Sachet de stérilisation Qualitix™
Click to view available options
Dimensions (L x l):
83 x 160 mm
90 x 260 mm
135 x 260 mm
190 x 360 mm
300 x 395 mm
Conditionnement:
200 pièces
Description
- Matière robuste et durable
- Identification rapide du contenu
- Grande bande auto-scellée, facile à fermer
- Joint supérieur en chevron pour une ouverture facile
- Convient à la stérilisation à la vapeur et au gaz d’oxyde d’éthylène
- Deux indicateurs de stérilisation
- Cinq tailles différentes
- Conformité à l’ISO17665-06, l’ISO 11135, CE
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO 17665-06, ISO 11135, CE |
| Type de bouchon | Bouchon adhésif |
| Matériau | Papier |
| Dimensions (L x l) | 90 x 260 mm |