Learn More
Socorex™ Sachet de stérilisation Qualitix™
Code produit 15740679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
83 x 160 mm
90 x 260 mm
135 x 260 mm
190 x 360 mm
300 x 395 mm
Conditionnement:
200 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15740679 190 x 360 mm 200 pièces
15710679 83 x 160 mm 200 pièces
15720679 90 x 260 mm 200 pièces
15730679 135 x 260 mm 200 pièces
15750679 300 x 395 mm 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15740679 Fournisseur Socorex™ Code fournisseur 3210.1936
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
S’adapte à tout dispositif de stérilisation de petite à moyenne taille et offre un emballage facile et efficace des articles. Fabriqués en papier de qualité médicale robuste, ils se ferment étroitement avec une bande d’auto-scellage pour maintenir la stérilité. Le contenu reste visible grâce au film laminé transparent PET/CPP.
  • Matière robuste et durable
  • Identification rapide du contenu
  • Grande bande auto-scellée, facile à fermer
  • Joint supérieur en chevron pour une ouverture facile
  • Convient à la stérilisation à la vapeur et au gaz d’oxyde d’éthylène
  • Deux indicateurs de stérilisation
  • Cinq tailles différentes
  • Conformité à l’ISO17665-06, l’ISO 11135, CE
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Type de bouchon Auto-adhésif
Matériau Papier
Dimensions (L x l) 190 x 360 mm