Learn More
Sampling Systems™ PharmaLabels de contrôle de la qualité
Code produit 15899491 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
95 x 95 mm
150 x 150 mm
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Afficher le texte:
Contrôle qualité
Vierge
Échantillonné
Nb par paquet:
250/Bte
500/Bte
Conditionnement:
1 rouleau
250 pièces
500 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Couleur Afficher le texte Nb par paquet unitSize
15899491 150 x 150 mm Noir Contrôle qualité 250/Bte 250 pièces
15188385 150 x 150 mm Blanc Vierge 250/Bte 1 rouleau
13245270 95 x 95 mm Vert Contrôle qualité 500/Bte 500 pièces
15158395 150 x 150 mm Jaune Contrôle qualité 250/Bte 1 rouleau
15198668 95 x 95 mm Jaune Contrôle qualité 500/Bte 1 rouleau
15809501 95 x 95 mm Rouge Contrôle qualité 500/Bte 500 pièces
15819501 150 x 150 mm Bleu Échantillonné 250/Bte 250 pièces
15829501 95 x 95 mm Bleu Contrôle qualité 500/Bte 500 pièces
15839501 95 x 95 mm Noir Contrôle qualité 500/Bte 500 pièces
15849501 95 x 95 mm Blanc Vierge 500/Bte 500 pièces
15859501 95 x 95 mm Bleu Échantillonné 500/Bte 500 pièces
15869491 150 x 150 mm Rouge Contrôle qualité 250/Bte 250 pièces
15879491 150 x 150 mm Vert Contrôle qualité 250/Bte 250 pièces
15889491 150 x 150 mm Bleu Contrôle qualité 250/Bte 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 15899491 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8220P005
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes en papier d’adhérence de résistance moyenne avec un adhésif spécial certifié FDA. Les PharmaLabels de contrôle de la qualité Sampling Systems™ sont idéales pour les applications où l’adhésif peut entrer en contact avec le produit.
  • Adhésif de résistance moyenne
  • Grande surface d’écriture
  • Chaque rouleau est conditionné individuellement
  • Adhésif certifié FDA (CFR 175.105)
  • Idéales pour les applications où l’adhésif peut entrer en contact avec le pr
Spécification
Certifications/Conformité Part 175.105
Description Adhésif de qualité alimentaire
Couleur Noir
Matériau Papier traité avec des huiles non saturées
Type de produit PharmaLabel
Afficher le texte Contrôle qualité
Nb par paquet 250/Bte
Plage de températures (métrique) -40°C à +70°C
Dimensions (L x l) 150 x 150 mm