Learn More
Invitrogen™ Kits de dosage d’ADNdb Quant-iT™, haute sensibilité (HS) et large gamme (BR)
Code produit 10164582
Modifier l'affichage
Click to view available options
Doser:
Quantification de l’ADNdb, haute sensibilité
Quantification de l’ADNdb, large plage
Plage de quantification:
0,2 à 100 ng
4 à 1 000 ng
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Doser Plage de quantification Conditionnement
10164582 Quantification de l’ADNdb, haute sensibilité 0,2 à 100 ng 1 kit
10555213 Quantification de l’ADNdb, large plage 4 à 1 000 ng -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10164582 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur Q33120
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Pour une quantification hautement sélective de l’ADN double brin sur l’ARN, les kits de dosage d’ADNdb Quant-iT, haute sensibilité et large plage, produisent des signaux de fluorescence linéaires dans les plages de 0,2-100 ng et 2-1 000 ng d’ADN, respectivement.
Effectuez une quantification de l’ADNdb facilement et rapidement grâce aux kits de dosage de l’ADNdb Quant-iT. Le kit de dosage d’ADNdb haute sensibilité Quant-iT et le kit de dosage d’ADNdb large gamme Quant-iT fournissent des réactifs de dosage concentrés, un tampon de dilution et des étalons d’ADN pré-dilués. Ces kits de dosage d’ADN sont hautement sélectifs pour l’ADN double brin par rapport à l’ARN ; de plus, dans les plages d’ADN de 0,2 à 100 ng (pour le kit de dosage d’ADNdb HS) et d’ADN de 4 à 1 000 ng (pour le kit de dosage d’ADNdb BR), le signal de fluorescence est linéaire.
Le kit de dosage de haute sensibilité de l’ADNdb Quant-iT et le kit de dosage d’ADNdb Quant-iT large plage facilitent la quantification de l’ADN et en assurent la précision. Les kits comprennent un réactif de dosage concentré, un tampon de dilution et des étalons d’ADN pré-dilués. Diluez simplement le réactif à 1:200, chargez 200 µl dans les puits d’une microplaque, ajoutez 1 à 20 µl d’échantillon, mélangez, puis relevez la fluorescence.
Les dosages sont hautement sélectifs pour l’ADN double brin par rapport à l’ARN ; de plus, dans les plages de 0,2 à 100 ng pour le dosage HS et de 4 à 1 000 ng pour le dosage BR, le signal de fluorescence est linéaire avec l’ADN. Les dosages sont effectués à température ambiante et le signal est stable pendant trois heures. Les contaminants courants, tels que les sels, les solvants, les détergents et les protéines, sont bien tolérés dans ces dosages.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Doser Quantification de l’ADNdb, haute sensibilité
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Nbre de réactions 1 000 dosages (volume de dosage de 200 μl)
Plage de quantification 0,2 à 100 ng
Gamme de produits Quant-iT
Quantité 1 kit