Learn More
Invitrogen™ Quant-iT™ microRNA Assay Kit
Description
Le kit de dosage de micro-ARN Quant-iT™ permet une quantification facile et précise des micro-ARN (miARN), même en présence de contaminants fréquents tels que les sels, les nucléotides libres, les solvants, les détergents et les protéines. Le dosage est hautement sélectif pour les micro-ARN sur l’ARNr ou les ARNm de grande taille (>1000 bp). Bien que le réactif ne soit pas exclusivement sélectif pour les micro-ARN, nous avons pu quantifier de manière reproductible les micro-ARN dans des échantillons purs à des quantités de seulement 0,5 ng suivant le protocole fourni, même en présence d’ARNm.
Caractéristiques du kit de dosage de micro-ARN Quant-iT ™ :
Détecte avec précision des quantités aussi faibles que 0,5 ng de micro-ARN dans un puit de microplaques.
Plage dynamique de 5 à 500 ng / ml
Des résultats précis pour des concentrations d’échantillons de 50 ng / ml à 100 μg / ml
Le kit d’analyse de micro-ARN Quant-iT™ fournit des réactifs de dosage concentrés, un tampon de dilution et des étalons de micro-ARN prédilués. Diluez simplement le réactif à 1:200, chargez 200 μl dans les puits d’une microplaque, ajoutez 1 à 20 μl d’échantillon, mélangez, puis lisez la fluorescence. Le dosage est effectué à température ambiante et le signal est stable pendant environ 3 heures. Comme le dosage tolère 1 à 20 μl d’échantillon dans un volume de dosage de 200 μl, des résultats précis peuvent être obtenus pour des concentrations initiales d’échantillon de 50 ng / ml à 100 μg / ml.
Quel produit choisir pour la quantification des micro-ARN ?
Pour 1 à 20 échantillons : utilisez le kit de dosage des micro-ARN Qubit™ avec le fluorimètre Qubit™
Pour 20 à 2 000 échantillons : utilisez ce kit de dosage des micro-ARN Quant-iT™ avec lecteur de microplaques
Pour >2000 échantillons : utilisez le réactif de micro-ARN Quant-iT™ avec le lecteur de microplaques
Découvrez le fluorimètre Qubit™
Le fluorimètre Qubit™ 2.0 est un fluorimètre de seconde génération de Life Technologies, conçu pour fonctionner en toute transparence avec nos dosages de quantification Qubit™ hautement spécifiques et sensibles, ainsi qu’avec les dosages que vous créez avec la nouvelle fonctionnalité MyQubit.
Présentation de MyQubit
Le nouveau micrologiciel appelé “MyQubit” vous permet de créer des applications en quelques minutes à partir de paramètres qui peuvent être facilement téléchargés sur l’instrument utilisant un port USB, sans modifier les dosages existants. Le nouveau micrologiciel MyQubit est préchargé sur tous les nouveaux instruments Qubit™ 2.0 et les propriétaires déjà existants peuvent télécharger le micrologiciel ici : Téléchargement du micrologiciel V3.10. Tout réactif ou test compatible avec le matériel Qubit™ peut être adapté pour une utilisation avec le fluorimètre Qubit™ 2.0. En outre, nous avons développé des dosages prêts à télécharger, notamment des dosages de glucose et de cholestérol pour des applications de recherche et de recherche pharmaceutique.
Caractéristiques du kit de dosage de micro-ARN Quant-iT ™ :
Le kit d’analyse de micro-ARN Quant-iT™ fournit des réactifs de dosage concentrés, un tampon de dilution et des étalons de micro-ARN prédilués. Diluez simplement le réactif à 1:200, chargez 200 μl dans les puits d’une microplaque, ajoutez 1 à 20 μl d’échantillon, mélangez, puis lisez la fluorescence. Le dosage est effectué à température ambiante et le signal est stable pendant environ 3 heures. Comme le dosage tolère 1 à 20 μl d’échantillon dans un volume de dosage de 200 μl, des résultats précis peuvent être obtenus pour des concentrations initiales d’échantillon de 50 ng / ml à 100 μg / ml.
Quel produit choisir pour la quantification des micro-ARN ?
Découvrez le fluorimètre Qubit™
Le fluorimètre Qubit™ 2.0 est un fluorimètre de seconde génération de Life Technologies, conçu pour fonctionner en toute transparence avec nos dosages de quantification Qubit™ hautement spécifiques et sensibles, ainsi qu’avec les dosages que vous créez avec la nouvelle fonctionnalité MyQubit.
Présentation de MyQubit
Le nouveau micrologiciel appelé “MyQubit” vous permet de créer des applications en quelques minutes à partir de paramètres qui peuvent être facilement téléchargés sur l’instrument utilisant un port USB, sans modifier les dosages existants. Le nouveau micrologiciel MyQubit est préchargé sur tous les nouveaux instruments Qubit™ 2.0 et les propriétaires déjà existants peuvent télécharger le micrologiciel ici : Téléchargement du micrologiciel V3.10. Tout réactif ou test compatible avec le matériel Qubit™ peut être adapté pour une utilisation avec le fluorimètre Qubit™ 2.0. En outre, nous avons développé des dosages prêts à télécharger, notamment des dosages de glucose et de cholestérol pour des applications de recherche et de recherche pharmaceutique.
Spécification
Spécification
| Doser | Quantification des micro-ARN |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Excitation / émission | 498/518 |
| À utiliser avec (équipement) | Fluorimètre, lecteur de microplaques |
| Nbre de réactions | 1 000 (volume de dosage de 200 μl) |
| Plage de quantification | 1 à 100 ng |
| Gamme de produits | Quant-iT |
| Quantité | 1 kit |