Learn More
Invitrogen™ Quant-iT™ OliGreen™ ssDNA Assay Kit and Quant-iT OliGreen ssDNA Reagent
Description
Includes
Le kit contient une coloration ultrasensible d’acide nucléique vert fluorescent, un tampon et un étalon oligonucléotide. Le réactif OliGreen est également disponible séparément (nº O7582).
Quantifiez facilement l’ADNsb à l’aide du kit et du réactif d’ADNsb Quant-iT OliGreen. Ce kit de dosage et ce réactif permettent une quantification sensible de l’ADN simple brin sans nécessiter d’échantillon hautement concentré. Vous pouvez quantifier dès 100 pg/ml à l’aide du kit de dosage ou du réactif d’ADNsb Quant-iT OliGreen.
Outre le colorant, le kit d’analyse d’ADNsb OliGreen comprend un tampon et un étalon d’oligonucléotides. Le réactif OliGreen est également disponible en tant que réactif d’ADNsb Quant-iT OliGreen autonome.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Excitation / émission | 500/525 |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques |
| Nbre de réactions | 200 dosages (volume de dosage de 2 ml) |
| Plage de quantification | 200 pg à 2 μg |
| Gamme de produits | OLIGREEN, Quant-iT |
| Type de produit | Kit ADNsb OliGreen Quant-iT |
| Quantité | 1 kit |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |