Learn More
Invitrogen™ Kits de dosage de l’ARN Quant-iT™ et réactif HS de l’ARN Quant-iT
Code produit 10582894
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 dosages
1 000 dosages
1 kit
Doser:
Quantification de lcARN, large gamme
Quantification de l’ARN
Quantification de l’ARN, plage étendue
Plage de quantification:
20 à 1000 ng
200 à 10 000 ng
5 à 100 ng
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Doser Plage de quantification Conditionnement
10582894 1 000 dosages Quantification de lcARN, large gamme 20 à 1000 ng 1 pièce
10174582 1 kit Quantification de l’ARN 5 à 100 ng -
15888957 1000 dosages Quantification de l’ARN, plage étendue 200 à 10 000 ng 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10582894 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur Q10213
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Obtenez une quantification hautement sélective et précise des échantillons d’ARN très abondants grâce aux kits de dosage et aux réactifs d’ARN Quant-iT fluorescents. Ces kits sont hautement sélectifs pour l’ARN sur l’ADN double brin et fournissent suffisamment de matière pour au moins 2 000 dosages dans un format de microplaque à 96 puits.
Réalisez une quantification simple et précise de l’ARN avec le kit de dosage d’ARN Quant-iT, également disponible dans des configurations à large plage (BR) et à plage étendue (XR), ainsi qu’en tant que réactif autonome à haute sensibilité (HS). Ces kits de quantification de l’ARN Quant-iT sont hautement sélectifs pour l’ARN sur l’ADNdb et peuvent être utilisés pour générer des plages de détection linéaire par fluorescence de l’ARN.
Kit de dosage et réactif d’ARN Quant-iT
Le réactif d’ARN Quant-iT et le kit de dosage permettent une quantification facile et précise de l’ARN. Le kit comprend un réactif d’essai concentré, un tampon de dilution et des étalons d’ARN pré-dilués. Le dosage est hautement sélectif pour l’ARN sur l’ADN double brin. Il fournit une échelle dynamique de 5 à 100 ng d’ARN
Kit de dosage d’ARN BR Quant-iT (gamme étendue)
Le kit de dosage d’ARN BR Quant-iT (gamme étendue) fournit une méthode précise et sélective pour la quantification d’échantillons d’ARN très abondants. Alors que le kit d’ARN Quant-iT original offre une grande sensibilité, le kit de la gamme étendue d’ARN Quant-iT est idéal pour les échantillons microarray pour lesquels la concentration en ARN est supérieure. Le dosage est hautement sélectif pour l’ARN sur l’ADN double brin. Il fournit une échelle dynamique de 20 à 1 000 ng d’ARN.
Kit de dosage d’ARN XR Quant-iT (gamme étendue)
Le kit de dosage d’ARN XR Quant-iT (gamme étendue) fournit une méthode précise et sélective pour la quantification d’échantillons d’ARN très abondants. Le dosage est hautement sélectif pour l’ARN. Il n’analysera pas de façon quantitative l’ADN, ni les protéines, ni les nucléotides libres. Le kit de dosage est conçu pour mesurer précisément les concentrations initiales d’échantillons d’ARN entre 10 ng/µl et 10 000 ng/µl selon le volume d’échantillon, ce qui donne une plage de détection linéaire de 200 à 10 000 ng.
Pour chaque dosage, il suffit de diluer le réactif à l’aide du tampon fourni, d’ajouter l’échantillon (tout volume compris entre 1 µl et 20 µl est acceptable) et de lire la concentration à l’aide d’un lecteur de microplaques à fluorescence. Les contaminants courants tels que les sels, les nucléotides libres, les solvants, les détergents et les protéines sont bien tolérés.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Doser Quantification de lcARN, large gamme
Méthode de détection Fluorescence
Excitation / émission 644/673
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Nbre de réactions 1 000 réactions (volume de dosage de 200 μl)
Plage de quantification 20 à 1000 ng
Gamme de produits Quant-iT
Quantité 1 000 dosages