Learn More
Invitrogen™ Réactif HS de l’ARN Quant-iT™
Description
Le réactif Quant-iT™ RNA rend la quantification de l’ARN plus simple et plus précise, avec une plage de détection linéaire de 5 à 100 ng dans des volumes d’échantillons de 1 à 20 μl et une sélectivité pour l’ARN, même en présence d’une masse égale d’ADN. Grâce au protocole fourni, ce réactif de dosage concentré fournit suffisamment de substance pour effectuer au moins 2 000 dosages sur une microplaque à 96 puits. Le dosage est effectué à température ambiante et le signal est stable pendant environ 3 heures. Les contaminants courants, tels que les sels, les solvants, les détergents et les protéines, sont bien tolérés dans le dosage.
Caractéristiques importantes du réactif Quant-iT™ RNA HS :
Caractéristiques importantes du réactif Quant-iT™ RNA HS :
- Détecte avec précision une petite quantité d’ARN telle que 2 ng dans un puits de microplaque
- Plage dynamique centrale de 5 à 100 ng
- Maximums approximatifs d’excitation/émission de fluorescence de 644/673 nm
Options supplémentaires pour la quantification de l’ARN :
- Pour 1 à 20 échantillons : utilisez le kit de dosage d’ARN Qubit™ avec le fluoromètre Qubit™
- Pour 20 à 2 000 échantillons : utilisez le kit de dosage d’ARN Quant-iT™ avec les lecteurs de microplaques
Découvrez le fluorimètre Qubit™
Le fluorimètre Qubit™ 2.0 est un fluorimètre de seconde génération de Life Technologies, conçu pour fonctionner sans interruption avec nos dosages de quantification Qubit™ hautement spécifiques et sensibles, ainsi qu’avec les dosages que vous créez avec la nouvelle fonctionnalité MyQubit.
Présentation de MyQubit
Le nouveau micrologiciel appelé “MyQubit” vous permet de créer des applications en quelques minutes à partir de paramètres qui peuvent être facilement téléchargés sur l’instrument à l’aide d’un lecteur USB, sans modifier les dosages existants. Tous les nouveaux instruments Qubit™ 2.0 sont préchargés avec le nouveau micrologiciel MyQubit et les propriétaires existants peuvent télécharger le micrologiciel ici : Téléchargement du micrologiciel V3.10. Tout réactif ou dosage compatible sur le plan spectral avec le matériel Qubit™ peut être adapté pour une utilisation avec le fluorimètre Qubit™ 2.0. En outre, nous avons développé des dosages prêts à télécharger, notamment des dosages de glucose et de cholestérol pour des applications de recherche et de recherche pharmaceutique.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Description | Réactif HS d’ARN Quant-iT™, 1 ml, FFPE et échantillons fixes, type échantillon d’ARN, stockage 2 à 8°C, à utiliser avec le fluoromètre, lecteur de microplaques |
| Densité | 0,57 à 645 nm |
| Type d’échantillon | Tissu (FFPE), ARN total, ARNm |
| Formule | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, quantification des acides nucléiques, quantification de l’ARN |
| À utiliser avec (équipement) | Fluorimètre, lecteur de microplaques |
| Type de produit | Réactif HS de l’ARN Quant-iT™ |
| Quantité | 1 mL |