Learn More
Thermo Scientific™ Kit de substrat de peroxydase fluorogénique QuantaBlu™
Code produit 10063933 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
530 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10063933 530 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10063933 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 15169
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    453.00€
    439.65€ / 1 pièces
    Économisez 13.35€
    2% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réalisez des dosages arrêtés, non arrêtés et cinétiques à l’aide de ce substrat peroxydase fluorogénique (chimiofluorescent) soluble pour ELISA.
Le substrat peroxydase fluorogénique QuantaBlu Thermo Scientific™ est un substrat fluorogénique (chimiofluorescent) soluble pour la détection de l'activité peroxydase dans les méthodes ELISA.
Informations complémentaires et commande en ligne
En présence de peroxydase active, la solution de travail du substrat QuantaBlu produit un produit fluorescent bleu qui peut être quantifié par fluoromètre dans des microplaques ou des cuves. La détection par fluoromètre possède une large plage dynamique qui dépasse les limites d’utilisation de la spectrophotométrie pour mesurer les substrats colorimétriques. Le produit fluorescent bleu n’est pas photosensible et photoblanchi. Le substrat peroxydase fluorogénique QuantaBlu est stable, très sensible, produit des rapports signal-bruit élevés et permet une large gamme de détection dynamique de l’activité de peroxydase. Ce substrat est également flexible et peut être utilisé pour les dosages arrêtés, non arrêtés et cinétiques. L’incubation pour les dosages arrêtés et non arrêtés peut être effectuée entre 5 et 90 minutes à température ambiante (RT) ou à 37°C. La formulation du substrat QuantaBlu NS/K peut être intégrée dans des dosages robotiques et est conçue pour les dosages qui n’ont pas besoin d’être arrêtés.
Points clés :
  • Plus sensible que les substrats TMB, OPD ou ABTS
  • Des dosages flexibles arrêtés, non arrêtés ou cinétiques sont possibles
  • Large plage dynamique (plage de concentration de peroxydase de 4 log)
  • Excellente stabilité ; la solution de travail est stable pendant 24 heures
  • Grand déplacement de Stokes ; maxima d’excitation/émission de 325 nm/420 nm (plage de 315-345/370-460)
  • Ne photoblanchit pas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Substrat de peroxydase fluorogénique QuantaBlu
Type de produit Substrat ELISA
Quantité 530 ml
Méthode de détection Fluorescent
Gamme de produits QuantaBlu
Propriétés du substrat substrat chimique
Type de substrat HRP (peroxydase de raifort)
Contenu et stockage Suffisant pour : 275 ml de solution de travail 1X (2 750 puits à 100 µl par puits)
• Solution de substrat QuantaBlu, 250 ml
• Solution de peroxyde QuantaBlu, 30 ml
• Solution d’arrêt QuantaBlu, 275 ml
Stockage à 4°C.