Learn More
Thermo Scientific™ QuantaRed™ Enhanced Chemifluorescent HRP Substrate Kit
Code produit 10053933 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
110 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10053933 110 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10053933 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 15159
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Permettent une sensibilité comparable à une chimiluminescence améliorée (ECL) à l’aide du substrat ELISA fluorescent le plus sensible pour la peroxydase (HRP).
Le substrat HRP chimiofluorescent optimisé QuantaRed Thermo Scientific™ est le substrat ELISA fluorescent le plus sensible, offrant une sensibilité comparable à une chimiluminescence optimisée.
Le substrat HRP chimiofluorescent amélioré QuantaRed permet une détection fluorescente et colorimétrique à haut rendement et sensible de l’activité peroxydase au format ELISA. Le substrat QuantaRed utilise une technologie exclusive pour augmenter le rendement de fluorescence et la sensibilité de la réaction de chimiofluorescence ADHP (10-acétyl-3,7-dihydroxyphénoxazine) bien documentée. L’ADHP est un composé non fluorescent qui réagit avec la peroxydase de raifort (HRP) pour produire de la résorufine, un produit de réaction soluble et hautement fluorescent (excitation / émission env. 570 / 585 nm). L’émission de longue longueur d’onde de la résorufine minimise les interférences dues à l’autofluorescence de basse longueur d’onde (bleu et vert), ce qui en fait un substrat idéal pour la quantification des molécules cibles dans les échantillons biologiques. De plus, le produit de réaction coloré du substrat QuantaRed peut être mesuré par spectrophotométrie à 570 nm.
Points clés :
  • Sensibilité : détection allant du picogramme au femtogramme
  • Décalage vers le rouge : moins d’interférences avec l’autofluorescence générée par les échantillons biologiques
  • Pratique : compatible avec les ensembles de filtres existants, pas besoin d’acheter des ensembles de filtres spéciaux
  • Complet : facile à utiliser ; pas de tampons à préparer ni de réactifs en poudre à dissoudre
  • Flexible : la solution d’arrêt efficace donne un signal stable pendant au moins 4 heures
  • Polyvalent : produit un signal fort pour facilité les mesures fluorimétriques ou colorimétriques
Remarque :
Équilibrez tous les réactifs à la température ambiante avant utilisation. La température peut affecter la cinétique de la réaction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Substrat ELISA
Quantité 110 ml
Méthode de détection Fluorescent
Gamme de produits QuantaRed
Propriétés du substrat substrat chimique
Type de substrat HRP (peroxydase de raifort)
Contenu et stockage Suffisant pour : 960 puits (10 plaques à 96 puits) en utilisant 100 µl de solution de travail par puits
• Concentrat de ADHP QuantaRed, 1 ml
• Solution d’amplification QuantaRed, 50 ml,
• Solution de peroxyde stable QuantaRed, 50 ml,
• Solution d’arrêt QuantaRed, 10 ml
Conserver à 4°C.
compliance-icons
Product Identifier
  • QuantaRed Enhanced Chemifluorescent HRP Substrate Kit
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Aliphatic carboxylicacid, trometamol