Learn More
Thermo Scientific™ Filtres passe-hauts pour fluorimètres Quantech™
Code produit 11721131 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur d’ondes:
415 nm
430nm
450 nm
475nm
500 nm
515nm
535nm
550nm
585nm
605nm
665 nm
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur d’ondes unitSize
11721131 415 nm -
10314110 430nm 1 pièce
11741131 450 nm 1 pièce
11751131 475nm 1 pièce
11761131 500 nm 1 pièce
11651369 515nm 1 pièce
11771131 535nm -
11781131 550nm 1 pièce
11791131 585nm 1 pièce
11701141 605nm 1 pièce
11711141 665 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11721131 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LE1095X18
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les filtres passe-hauts pour fluorimètres Thermo Scientific™ Quantech vous permettent d’obtenir des résultats précis qui répondent à la sensibilité requise.
Les filtres à coupure franche laissent passer à travers le filtre toute la lumière au-delà de la longueur d’onde de coupure et délivrent ainsi la quantité maximale de signal au détecteur pour des analyses de fluorescence précises.
Les filtres à coupure franche sont utilisables pour mesurer l’émission de fluorescence et augmenter les limites de détection pour des mesures sensibles.
Le choix d’un filtre adapté à votre analyse doit satisfaire les conditions suivantes :
  • Il n’y a aucun chevauchement entre le filtre d’excitation à bande passante étroite et le filtre d’émission à coupure franche. La plus grande partie de l’émission de fluorescence doit se trouver dans la gamme des longueurs d’onde transmise par le filtre d’émission à coupure franche
Inclut :
Filtre SC415
Remarque :
Le numéro qui suit les lettres SC est la longueur d’onde en nanomètres. Les filtres à coupure franche transmettent la lumière jusqu’au rouge (faible énergie) à partir de la longueur d’onde indiquée. La plus grande partie de l’émission de fluorescence passe ainsi à travers le filtre. Ne doivent jamais servir de filtres d’excitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Filtre passe-haut
Longueur d’ondes 415 nm
À utiliser avec (équipement) Quantech