Learn More
Thermo Scientific™ Bacillus subtilis Quanti-Cult™ ATCC™ 6633™
Code produit 12677689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Bacillus subtilis ATCC™ 6633™
Conditionnement:
10 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
12677689 Bacillus subtilis ATCC™ 6633™ 10 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12677689 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R4731221
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Bénéficiez d’une identification rapide et précise des organismes microbiologiques avec des organismes biologiques réels se développant sur des milieux de culture microbiologiques frais enrichis.
Le Bacillus subtilis Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ ATCC™ 6633™ se présente sous la forme d’un film de micro-organismes conservés à l’intérieur du bouchon d’un flacon en plastique, prêts pour la réhydratation et les procédures de contrôle qualité.
  • Aucune dilution de série requise
  • Fournit < 100 unités formant des colonies (UFC) dans 0,3 ml d’inoculum unique
Alertes de commande :
1 tests/flacon de contenu reconstitué ; 10 tests/kit
Inclut :
10 flacons d’organismes préservés et 10 flacons de réhydratation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ATCC® 6633TM*
Description Bacillus subtilis ATCC™ 6633™
Format Quanti-Cult
Type de produit Bactidisk
Classe d’organisme cible Bacilles à gram-positif
Type de test CQ quantitatif
Type d’emballage 10 tests / kit
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.