Learn More
Thermo Scientific™ Escherichia coli ATCC™ 25922™ Quanti-Cult™
Code produit 12657699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Escherichia coli ATCC™ 25922™
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description unitSize
12657699 Escherichia coli ATCC™ 25922™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12657699 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R4737050
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bénéficiez d’une identification rapide et précise des organismes microbiologiques avec des organismes biologiques réels se développant sur des milieux de culture microbiologiques frais enrichis.
Escherichia coli ATCC™ 25922™ Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ se présente sous la forme d’un film de microorganismes conservés à l’intérieur du bouchon d’un flacon en plastique, prêts pour la réhydratation et les procédures de contrôle de la qualité.
  • Aucune dilution de série requise
  • Fournit < 100 unités formant des colonies (UFC) dans 0,3 ml d’inoculum unique
Alertes de commande :
1 test / flacon de contenu reconstitué ; 10 tests / kit
Inclut :
10 flacons d’organismes préservés et 10 flacons de réhydratation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ATCC® 25922TM*
Description Escherichia coli ATCC™ 25922™
Format Quanti-Cult
Type de produit Bactidisk
Classe d’organisme cible Bacilles à gram-négatif
Type de test CQ quantitatif
Type d’emballage 10 tests / kit
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.