Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™
Code produit 12965993
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests/kit
Conditionnement:
10 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12965993 100 tests/kit 10 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Si vous souhaitez passer commande, une déclaration ATCC signée est requise.
Code produit 12965993 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R4711100
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Si vous souhaitez passer commande, une déclaration ATCC signée est requise.
Includes
10 flacons (100 tests)
Bénéficiez d’une identification rapide et précise des organismes microbiologiques avec des organismes biologiques réels se développant sur des milieux de culture microbiologiques frais enrichis.
Le Quanti-Cult Plus™ Aspergillus brasiliensis ATCC™ 16404™ de Thermo Scientific™ se présente sous la forme d’un film de microorganismes conservés à l’intérieur du bouchon d’un flacon en plastique.
  • Aucune dilution de série requise
  • Fournit <100 unités formant des colonies (CFU) dans un seul inoculum de 0.1 ml <100 colony forming units (CFUs) in a single 0.1mL inoculum
  • 10 flacons de tests / flacons de contenu reconstitué ; 100 tests / kits
  • Prêts pour la réhydratation
  • Pour une utilisation dans les procédures de contrôle qualité
Incluent :
10 flacons d’organismes préservés et 10 flacons de réhydratation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ATCC® 16404TM*
Description Aspergillus brasiliensis ATCC™ 16404™
Format Quanti-Cult Plus
Type de produit Organismes pour le contrôle qualité
Classe d’organisme cible Champignons
Type de test CQ quantitatif
Type d’emballage 100 tests (10 flacons x 10 tests de chaque)
Quantité 100 tests/kit
Désignation des souches WLRI 034(120) [CBS 733,88, DSM 1387, DSM 1988, IFO 9455, IMI 149007, NCPF 2275]
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.