Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Burkholderia cenocepacia ATCC™ BAA-245™
Code produit 16814863 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests/kit
Conditionnement:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16814863 100 tests/kit 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16814863 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R4715221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1371.14€
    1207.15€ / 1 pièces
    Économisez 163.99€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Contrôle qualité conforme au chapitre 60 de la norme USP
Le Quanti-Cult Plus™ Burkholderia cepacia ATCC™ BAA-245™ de Thermo Scientific™ se présente sous la forme d’un film de microorganismes conservés à l’intérieur du bouchon d’un flacon en plastique, prêts pour la réhydratation et les procédures de contrôle qualité. Il s’agit de la souche recommandée pour appuyer les tests de CQ pour les produits non stériles décrits dans le chapitre 60 de la pharmacopée américaine.
  • Aucune dilution de série requise
  • Fournit moins de <100 unités formant des colonies (UFC) dans 0,1 ml d’inoculum unique
  • 10 tests/flacon de contenu reconstitué ; 100 tests/kit
  • Prêts pour la réhydratation
  • Pour une utilisation dans les procédures de contrôle qualité
Inclut : 10 flacons d’organismes préservés et 10 flacons de réhydratation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ATCC® ATCC™ BAA-245™
Description Burkholderia cenocepacia ATCC™ BAA-245™
Format Quanti-Cult Plus™
Type de produit Bactidisk
Classe d’organisme cible Bacilles à gram-négatif
Type de test CQ quantitatif
À utiliser avec (application) Pharmacologie
Type d’emballage 100 tests / kit
Quantité 100 tests/kit
Désignation des souches LMG 16656
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.