Learn More
Thermo Scientific™ Sporogènes Clostridium ATCC® 11437™ Quanti-Cult Plus™
Beschreibung
Le Quanti-Cult Plus™ Clostridium sporogenes ATCC™ 11437™ de Thermo Scientific™ se présente sous la forme d’un film de microorganismes conservés à l’intérieur du bouchon d’un flacon en plastique, prêts pour la réhydratation et les procédures de contrôle qualité.
- Aucune dilution de série requise
- Fournit <100 unités formant des colonies (CFU) dans un seul inoculum de 0.1 ml <100 colony forming units (CFUs) in a single 0,1mL inoculum
- Prêts pour la réhydratation
- Pour une utilisation dans les procédures de contrôle qualité
Alertes de commande :
Livré avec 10 flacons d’organismes préservés et 10 flacons de réhydratation.
Spezifikation
Spezifikation
| ATCC® | 11437TM* |
| Description | Sporogènes Clostridium ATCC-« 11437 |
| Format | Quanti-Cult Plus |
| Type de produit | Organisme pour le contrôle qualité |
| Classe d’organisme cible | Anaérobies |
| Type de test | CQ quantitatif |
| Type d’emballage | 100 tests / kit |
| Quantité | 100 tests/kit |
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.