Learn More
Thermo Scientific™ Pseudomonas aeruginosa ATCC® 9027™ Quanti-Cult Plus™
Description
Le Quanti-Cult Plus™ Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 9027™ de Thermo Scientific™ se présente sous la forme d’un film de microorganismes conservés à l’intérieur du bouchon d’un flacon en plastique, prêts pour la réhydratation et les procédures de contrôle qualité.
- Aucune dilution de série requise
- Fournit <100 unités formant des colonies (CFU) dans un seul inoculum de 0.1 ml <100 colony forming units (CFUs) in a single 0.1mL inoculum
- Prêts pour la réhydratation
- Pour une utilisation dans les procédures de contrôle qualité
Incluent :
10 flacons d’organismes préservés et 10 flacons de réhydratation.
Spécification
Spécification
| ATCC® | 9027TM* |
| Description | Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 9027™ |
| Format | Quanti-Cult Plus |
| Type de produit | Organismes pour le contrôle qualité |
| Classe d’organisme cible | Bacilles à gram-négatif |
| Type de test | CQ quantitatif |
| Quantité | 100 tests/kit |
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.