Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC™ 14028™
Code produit 15191917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests/kit
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15191917 100 tests/kit 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Si vous souhaitez passer commande, une déclaration ATCC signée est requise.
Code produit 15191917 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R4716000
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Si vous souhaitez passer commande, une déclaration ATCC signée est requise.
Bénéficiez d’une identification rapide et précise des organismes microbiologiques avec des organismes biologiques réels se développant sur des milieux de culture microbiologiques frais enrichis.
Le Quanti-Cult Plus™ Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC™ 14028™ de Thermo Scientific™ se présente sous la forme d’un film de microorganismes conservés à l’intérieur du bouchon d’un flacon en plastique, prêts pour la réhydratation et les procédures de contrôle qualité.
  • Aucune dilution de série requise
  • Fournit moins de 100 unités formant des colonies (UFC) dans 0,1 ml d’inoculum unique
  • 10 flacons de tests / flacons de contenu reconstitué ; 100 tests / kits
  • Prêts pour la réhydratation
  • Pour une utilisation dans les procédures de contrôle qualité
Comprend :
10 flacons d’organismes préservés et 10 flacons de réhydratation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ATCC® 14028TM*
Description Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC™ 14028™
Format Quanti-Cult Plus
Type de produit Organismes pour le contrôle qualité
Classe d’organisme cible Bacilles à gram-négatif
Type de test CQ quantitatif
Type d’emballage 100 tests / kit
Quantité 100 tests/kit
Désignation des souches CDC 6516-60
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.